Learn More
MFSD12 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18606585 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606585 25 μL 25µL
18628285 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606585 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP24878325ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MFSD12 Polyclonal specifically detects MFSD12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MFSD12
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gène C19orf28, chromosome 19 open reading frame 28, hypothetical protein LOC126321, major facilitator superfamily domain containing 12, MGC20700, PP3501
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LLLHLQGSSRVEPTQDISISDQLGGQDVPVFRNL
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 126321
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG