Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Nitrate |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | NaNO3 |
| Numéro UN | UN1498 |
| Nom IUPAC | sodium nitrate |
| Poids de la formule | 84.99g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% |
| Qualité | Réactif ACS |
| Conditionnement | Flacon poly |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?