Learn More
LSM1 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18606698 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18606698 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606698 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP300249PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
LSM1 Polyclonal specifically detects LSM1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Type de produit Antibody
Gamme de produits Novus