Learn More
CBX3 Antibody, DyLight 594, R&D Systems™
Code produit 18606759 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606759 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606759 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB10041429DL594
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CBX3 Polyclonal specifically detects CBX3 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CBX3
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 594
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène chromobox homolog 3, chromobox homolog 3 (Drosophila HP1 gamma), chromobox protein homolog 3, Drosophila), HECH, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, heterochromatin protein HP1 gamma, heterochromatin-like protein 1, HP1 gamma, HP1 gamma homolog, HP1-GAMMA, Modifier 2 protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 133 and the C-terminus (residue 183) of human chromobox homolog 3 using the numbering given in entry NP_009207.2 (GeneID 11335).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11335
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus