Learn More
Sodium Sulfate, Anhydrous, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T.Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Marque:  JT Baker 3898-01
Informations supplémentaires : CAS : 7757-82-6 Poids : 0.50000kg
Quantité. 500g
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 14865511
  • 81.70€ / 500g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 24-07-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
7757-82-6
142.036
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CHEBI:32149
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Na2O4S
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
24436
disodium;sulfate
Spécification
Sodium Sulfate
7757-82-6
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
142.036
CHEBI:32149
Powder
Wide Mouth Amber Glass Bottle
500g
Anhydrous
Na2O4S
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
disodium;sulfate
24436
142.04
BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
1L = 2.68kg