Learn More
Tartrate de sodium dihydraté, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10538450 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10538450 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10538450 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/6920/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 6106-24-7
Couleur Blanc
pH 7 to 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire C4H8Na2O8
Numéro MDL MFCD00150035
Synonyme unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
Clé InChI FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-acide dihydroxybutanedioïque ; sodium ; dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 230.08
CID PubChem 131855972
Poids de la formule 230.08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique