Learn More
Sodium trifluoromethanesulfinate, 98%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 454990050
Informations supplémentaires : CAS : 2926-29-6 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15279896
  • 46.30€ / 5g
En stock 11
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
2926-29-6
156.054
sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate
sodium;trifluoromethanesulfinate
CF3NaO2S
KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
23690734
C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Sodium trifluoromethanesulfinate
CF3NaO2S
sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate
KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
sodium;trifluoromethanesulfinate
23690734
Authentic
350.0°C
2926-29-6
CF3SO2Na
Solubility in water: soluble.
C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+]
156.054
156.06
1% max.
5g
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Sodium trifluoromethanesulfinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Documents