Learn More
Oxyde de tungstène et de sodium dihydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324979 1 kg 1kg
11334979 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11324979 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087371.A1
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10213-10-2 ∣ H4Na2O6W ∣ 329.846 g/mol
In organic chemistry, sodium tungstate is used as catalyst for epoxidation of alkenes and oxidation of alcohols into aldehydes or ketones. Used in examining the serum protein, serum protein-free filtrate. Used as alkaloid precipitating agent. Used in manufacture of metal tungsten, tungstate and tungsten oxide. Waterproof and fireproof fabric.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10213-10-2
Formule moléculaire H4Na2O6W
Poids moléculaire (g/mol) 329.846
Numéro MDL MFCD00149190
Clé InChI WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
CID PubChem 150191
ChEBI CHEBI:63939
Nom IUPAC dioxo(dioxydo)tungstène de sodium dihydraté
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tungsten oxide dihydrate
Point de fusion 100°C (in -2H2O)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Densité 3.250 g/mL
Merck Index 14,8698
Informations sur la solubilité Soluble in water; Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 329.86 (293.83 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Ungraded