Learn More
Nuf2 Antibody, PE, R&D Systems™
Code produit 18606915 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18606915 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606915 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299081PE
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Nuf2 Polyclonal specifically detects Nuf2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Dilution Western Blot, Immunoprecipitation
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Gamme de produits Novus