Learn More
SOX2 Antibody (017), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18612121 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18612121 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18612121 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP289196B
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
SOX2 Monoclonal specifically detects SOX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SOX2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 017
Conjugué Biotin
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the human SOX2.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6657
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG