Learn More
NXNL2 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18606967 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18606967 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606967 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306016PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NXNL2 Polyclonal specifically detects NXNL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Alias de gène C9orf121, chromosome 9 open reading frame 121, nucleoredoxin-like 2, nucleoredoxin-like protein 2, RDCVF2
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NXNL2 fragment.
Primaire ou secondaire Primary
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus