Learn More
Sparfloxacin, 98%
Code produit 15497679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497679 1 g 1g
15407689 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15497679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66358.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 110871-86-8 | C19H22F2N4O3 | 392.41 g/mol
Targets a wide range of Gram-positive, Gram-negative, and mycoplasma species
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110871-86-8
Formule moléculaire C19H22F2N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 392.41
Numéro MDL MFCD00869619
Clé InChI DZZWHBIBMUVIIW-DTORHVGOSA-N
Synonyme sparfloxacin, zagam, esparfloxacino, sparfloxacine, sparfloxacinum, spara, sparfloxacine inn-french, sparfloxacinum inn-latin, spfx, esparfloxacino inn-spanish
CID PubChem 60464
ChEBI CHEBI:9212
Nom IUPAC 5-amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
SMILES C[C@H]1CN(C[C@@H](C)N1)C1=C(F)C(N)=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1F)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sparfloxacin
Point de fusion 265°C
Point d’ébullition 640°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Conditionnement Plastic bottle
Quantité 1 g
Beilstein 9170271
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO at 9mg/ml. Sparingly soluble in water
Poids de la formule 392.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder