missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Duran™ Specimen Jars

Marque:  Duran™ 215805107

Informations supplémentaires : Poids : 8.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15241769

  • 870.00€ / 10 pièces


Expédition estimée
10-03-2020
Ajouter au panier

Spécification

Spécification

750 mL
Glass
10Pack
240mm
57mm
10Pack
Specimen Jar
Vidéos
Documents