Learn More
Spermatogensis associated protein 1 Antibody, mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Code produit 18620670 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620670 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18620670 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP241142MFV610
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Spermatogensis associated protein 1 Polyclonal specifically detects Spermatogensis associated protein 1 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Alias de gène SP-2, SPAP1, SPATA1 spermatogenesis associated 1
Espèces hôtes Rabbit
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Espèces cibles Mouse
Type de produit Antibody
Gamme de produits Novus