Learn More
Sphingosine Kinase 1/SPHK1 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18605954 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605954 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18605954 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP323415
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Sphingosine Kinase 1/SPHK1 Polyclonal specifically detects Sphingosine Kinase 1/SPHK1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Sphingosine Kinase 1/SPHK1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000
Formule PBS, 1 mg/ml BSA and 50% glycerol
Alias de gène EC 2.7.1.91, sphingosine kinase 1, SPHKSK 1, SPK, SPK 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Sphingosine Kinase 1/SPHK1 synthetic peptide (coupled to carrier protein) corresponding to an unphosphorylated sequence of amino acids surrounding serine 225 in the central region of human Sphingosine Kinase 1/SPHK1. This sequence has 4 amino acid differences from mouse and 5 from rat Sphingosine Kinase 1/SPHK1, and is not homologous to sequences in Sphingosine Kinase 2/SPHK2. [UniProt# Q9NYA1]
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8877
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C.
Forme Purified
Isotype IgG