Learn More
Spiramycin, 90%
Code produit 15427459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427459 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15427459 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66194.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 8025-81-8 | C43H74N2O14 | 843.065 g/mol
Targets Gram-negative, Gram-positive and some toxoplasma
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8025-81-8
Formule moléculaire C43H74N2O14
Poids moléculaire (g/mol) 843.065
Numéro MDL MFCD01314545
Clé InChI ACTOXUHEUCPTEW-ZOTSFZJCSA-N
Synonyme spiramycin
CID PubChem 131674974
Nom IUPAC 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-1-oxa
SMILES CC1CC=CC=CC(C(CC(C(C(C(CC(=O)O1)O)OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)O)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)OC4CCC(C(O4)C)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Spiramycin
Point d’ébullition 914°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Slightly soluble in water
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Powder