Learn More
R&D Systems™ SPOP-i-6lc
Code produit 18736196
Modifier l'affichage
Click to view available options
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18736196 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18736196 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7498/10
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. SPOP E3 ubiquitin ligase inhibitor
SPOP-i-6lc is a selective SPOP E3 ubiquitin ligase inhibitor (IC50 = 2.1 μM and 3.5 μM, in A498 and OS-RC-2 cell lines, respectively). In vitro, SPOP-i-6lc suppresses viability and proliferation of A498 and OS-RC-2 kidney cancer cell lines. SPOP-i-6lc leads to the accumulation of tumor suppressors PTEN and DUSP7 and decreased levels of phosphorylated AKT and ERK in clear-cell renal cell carcinoma (ccRCC) cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Dihydro-2-imino-10-methyl-N-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethyl]-5-oxo-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-2 H-dipyrido[1,2-a:2 ',3 '-d]pyrimidine-3-carboxamide
CAS 2136270-56-7
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Formule moléculaire C26H31N7O2S
Pureté 98%