Learn More
HSP27 Antibody (S03-9F4), Novus Biologicals™
Code produit 18614005 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614005 50 μg 50µL
18667934 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18614005 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32004150ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Monoclonal Antibody
HSP27 Monoclonal antibody specifically detects HSP27 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène HSP27
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone S03-9F4
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gène 28 kDa heat shock protein, DKFZp586P1322, Estrogen-regulated 24 kDa protein, Heat shock 27 kDa protein, heat shock 27kD protein 1, heat shock 27kDa protein 1, heat shock protein beta-1, HMN2B, HS.76067, Hsp25, HSP27HSP 27, HSP28CMT2F, HspB1, SRP27, Stress-responsive protein 27
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide of human HSP27 (Uniprot # P04792)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3315
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus