Learn More
R&D Systems™ SR 9243
Code produit 18797536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18797536 10 mg 10mg
18746596 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18797536 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6138/10
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective LXR inverse agonist
SR 9243 is a selective LXR inverse agonist. Exhibits no significant activity at other nuclear receptors at maximally effective concentration. Inhibits the Warburg effect and lipogenesis by down-regulation of LXR-mediated gene expression. Selectively reduces cell viability and induces apoptosis in cancer cell lines in vitro. Suppresses hepatic steatosis and inhibits growth of tumor xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1613028-81-1
Quantité 10 mg
Solubilité Soluble to 20mM in DMSO
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C31H32BrNO4S2
Poids de la formule 626.62g/mol
Couleur Blanc
Type de produit Inhibiteur
Usage exclusivement réservé à la recherche