Learn More
SRRM2 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18615527 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18615527 100 μg 100µL
18615066 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18615527 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305971100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Save 36.44€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SRRM2 Polyclonal specifically detects SRRM2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène SRRM2
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Formule PBS, pH7.0
Alias de gène Cwc21, CWF21, DKFZp667L0421,300 kDa nuclear matrix antigen, DKFZp686O15166,300-KD, FLJ21926, FLJ22250, HSPC075, KIAA0324, MGC40295, RNA binding protein, ser/Arg-related nuclear matrix protein of 300 kDa, serine/arginine repetitive matrix 2, serine/arginine repetitive matrix protein 2, serine/arginine-rich splicing factor-related nuclear matrix protein of 300 kDa, splicing coactivator subunit SRm300, SRL300, SRm300, SR-related nuclear matrix protein of 300 kDa, taxREB803, tax-responsive enhancer element-binding protein 803
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SRRM2 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23524
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus