Learn More
Eppendorf™ Stacking and Leveling
Produktkod. p-7221202
Klicka för att se tillgängliga alternativ
For Use With (Application):
Stack and Level >180 kg
Stack and Level <100 kg
Stack and Level 100 to 180 kg
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15713695
Brand: Eppendorf™ 2277000006
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Stacking and leveling Incubators/Shakers
  • Stacking and leveling Incubators/Shakers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
For Use With (Equipment) Incubators and Shakers
Service Offering Stack and Level Equipment
For Use With (Application) Stack and Level <100 kg
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.