Learn More
Sampling systems Stainless Spoon 304 SS - 300mm long - 2ml
Marca:  Sampling systems A504-3
Stainless Spoon 304 SS - 300mm long - 2ml
Código de producto. 17782229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.56€
    32.53€ / Each
    Save 13.03€
    28% Off
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado