Learn More
Stainless Steel, AISI 430F, S43020, ARMI∣MBH
Product Code. 17939014
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
Unit Size:
Each
Product Code. 17939014
Brand: ARMI/MBH IARM355AX
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Stainless Steel, AISI 430F, S43020, Ø38x3mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Boron/Aluminium/Titanium/Arsenic/Tin/Niobium/Oxygen/Tungsten/Phosphorus/Carbon/Vanadium/Nitrogen/Cobalt/Copper/Molybdenum/Nickel/Silicon/Manganese/Chromium/Antimony/Calcium/Cerium/Selenium/Lead/Zinc/Magnesium/Tantalum/Zirconium
CAS 7439-89-6
Quantity 1 Ea.
Form Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron 0.0011 %/Aluminium 0.0016 %/Titanium 0.002 %/Arsenic 0.004 %/Tin 0.005 %/Niobium 0.0095 %/Oxygen 0.01 %/Tungsten 0.018 %/Phosphorus 0.0186 %/Carbon 0.0274 %/Vanadium 0.038 %/Nitrogen 0.0439 %/Cobalt 0.047 %/Copper 0.083 %/Molybdenum 0.337 %/Nickel 0.427 %/Silicon 0.435 %/Manganese 0.47 %/Chromium 17.81 %/Antimony (<0.004) %/Calcium (<0.005) %/Cerium (<0.005) %/Selenium (0.0001) %/Lead (0.0002) %/Zinc (0.0007) %/Magnesium (0.0008) %/Tantalum (0.001) %/Zirconium (0.002) %
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt