Learn More
Bochem™ Stainless Steel Beakers
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Includes:
Rim
Rim and Spout
Rim, Handle
Rim, Spout
Rim, Spout, Handle
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- 18/10 stainless steel construction.
- Resistant and durable.
- Contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 3000 mL |
| Material | Stainless Steel (18/10) |
| Includes | Rim |
| Type | Beaker |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto