Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weight Weight - OIML E1 Wire
Product Code. 16632302 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Mass:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
Each
Product Code. 16632302
Brand: Ohaus™ 30517961
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
Adjusted to Meet or Exceed OIML E1 Tolerances
  • OIML Class E1 offers high accuracy with tight tolerances and guaranteed uncertainty 1/3 of the tolerance
  • Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish
  • Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free, protecting your investment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Compliance No Certificate
Material Stainless Steel (316)
Mass 200 mg
Tolerance 0.003 mg
Includes Protective Case
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado