Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weight Weight - OIML E1 Wire, NVLAP
Product Code. 16622312 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Mass:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
Each
Product Code. 16622312
Brand: Ohaus™ 30517970
Only null left
Add to basket
Add to basket
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML E1 Tolerances
  • OIML Class E1 offers high accuracy with tight tolerances and guaranteed uncertainty 1/3 of the tolerance
  • Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish
  • Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
  • NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Compliance NVLAP Accredited Certificate
Material Stainless Steel (316)
Mass 200 mg
Tolerance 0.003 mg
Includes Protective Case
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato