Få mere at vide
Få mere at vide
Amsta Rostfritt Stainless Steel Containers With Lid and 3 Clamps
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (Metric):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Each
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Container with Lid and 3 Clamps |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensions (L x W) | 200 x 290 mm |
| Volume (Metric) | 8 L |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion