Learn More
Masterflex™ Têtes de pompe à piston et cylindre en acier inoxydable
Code produit 12447440 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
192mL
432mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
12447440 192mL 1 pièce
12407450 432mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12447440 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0710456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00€
    964.85€ / Pack of 1
    Save 495.15€
    33% Off
Estimated Shipment: 18-01-2027