Learn More
Bochem™ Seaux gradués en acier inoxydable
Code produit 10683511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
15 L
Diamètre (métrique) externe:
280 mm
285 mm
310 mm
Hauteur (métrique):
210 mm
235 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Conditionnement
10683511 15 L 310 mm 305 mm 1 pièce
10312911 - 280 mm 235 mm 1 pièce
10182741 8 L 285 mm 210 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10683511 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 8324
Estimated Shipment: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fabriqué en acier inox 18/10. Bochem™ Les seaux gradués en acier inoxydable ont des graduations d'un litre.
ul liSans bague d’appui/li liGradué pour 1 litre/li liLes couvercles doivent être commandés séparément/li /ul
Spécification
Type de produit Seau gradué
Capacité (métrique) 15 L
Graduations 1 L
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 310 mm
Hauteur (métrique) 305 mm