Learn More
VACUUBRAND™ Pièces en T en acier inox avec petites brides KF
Code produit 10682222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40 × 40 × 40 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Conditionnement
10682222 40 × 40 × 40 mm 1 pièce
10450463 16/16/16 mm 1 pièce
10059570 10/10/10 mm -
10009600 25/25/25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10682222 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 20673516
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur 40 × 40 × 40 mm
À utiliser avec Vannes à commande solénoïde VV et VV C
Matériau Acier inoxydable
Quantité 1/boîte
Dimensions 65 x 130 mm
Type Pièce en T