Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Test Tube Rack
Product Code. 15385832
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
0.5mm dia. Tubes
1.5mm dia. Tubes
10mm dia. Tubes
13mm dia. Tubes
16mm dia. Tubes
19mm dia. Tubes
25mm dia. Tubes
30mm dia. Tubes
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15385832
missing translation for 'mfr': Grant Instruments™ SR13
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fits a variety of test tube sizes from 10 to 30mm diameter
  • For use with LSB Aqua Pro
  • Available in 8 sizes to hold up to 48 SR test tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacity (Metric) 44 mL
For Use With (Equipment) 13mm dia. Tubes
Material Stainless Steel
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado