Läs mer
Buffer Solution, pH 4.005, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11496394 Handla allt Reagecon Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11496394
Brand: Reagecon 104005
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Manufactured according to DIN 19266. Buffer Solution, pH 4.005, Reagecon™ is tested at 25°C to a standard precision NIST value through an ISO 17025 accredited method. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
To ensure reliable, reportable pH measurements, this pH buffer standard is directly traceable to the IUPAC pH scale by an unbroken chain of traceability. Traceable analysis is necessary for consistency and universal acceptance of pH results, including acceptance by regulatory bodies.
  • Manufactured according to DIN 19266
  • Supplied with a detailed certificate of analysis, which outlines traceability to NIST
  • Calibrated to a standard precision NIST value
  • Certification to ISO 9001:2008 and accredited to ISO 17025
  • Temperature dependence data is printed on label, as are lot numbers and expiry dates
  • Extended shelf life with enhanced stability—usable to expiry date, even after opening
Specifikationer
Melting Point 0°C
Boiling Point 100°C
Color Colorless
Certificate of Analysis Yes
pH 4.005
Physical Form Liquid
Quantity 500 mL
Odor Characteristic
Traceability to NIST Yes
Solubility Information Fully miscible in water
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.