Learn More
Stanozolol, Lipomed
Description
Stanozolol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Stanozolol |
| CAS | 10418-03-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Stanozolol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C21 H32 N2 O |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| Nom IUPAC | (1S,2S,10S,13R,14S,17S,18S)-2,17,18-triméthyl-6,7-diazapentacyclo[11.7.0.0^{2,10}0.0^{4,8}0.0^{14,18}]icosa-4(8),5-diène-17-ol |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Poids moléculaire (g/mol) | 328.49 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?