Learn More
Stathmin 1 Antibody (STMN1/8001R), R&D Systems™
Code produit 18606914 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606914 20 μg 20µg
18652914 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18606914 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32034620ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Stathmin 1 Monoclonal specifically detects Stathmin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Stathmin 1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone STMN1/8001R
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formule 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène C1orf215, chromosome 1 open reading frame 215, Lag, Leukemia-associated phosphoprotein p18, Metablastin, MGC138869, Oncoprotein 18, Op18, OP18MGC138870, phosphoprotein 19, Phosphoprotein p19, pp17, PP19, PR22, prosolin, Protein Pr22, SMNLAP18FLJ32206, stathmin, stathmin 1, stathmin 1/oncoprotein 18, transmembrane protein C1orf215
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment of human Stathmin 1 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 20 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer, Cognition and Behavior, Immunology, Microglia Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3925
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus