Learn More
Chlorure de stéaroylcholine, TRC
Code produit 30419750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419750 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30419750 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS686538100MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stearoylcholine Chloride
CAS 25234-57-5
Formule moléculaire C23H48ClNO2
Quantité 100 mg
Synonyme N,N,N-Trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, Stearic Acid Ester with Choline Chloride
Formule InChI InChI=1S/C23H48NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(25)26-22-21-24(2,3)4;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de triméthyl(2-octadécanoyloxyéthyl)azanium
Poids moléculaire (g/mol) 406.09
Poids de la formule 405.3374