Learn More
Nav1.6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Code produit 18366502 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366502 25 μg 25µL
18321326 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18366502 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP31727925UL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.48€
    458.85€ / 25µL
    Save 76.63€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Nav1.6 Polyclonal specifically detects Nav1.6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Nav1.6
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL
Formule PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gène CerIII, hNa6/Scn8a voltage-gated sodium channel, MED, NaCh6, Nav1.6, PN4, sodium channel protein type 8 subunit alpha, Sodium channel protein type VIII subunit alpha, sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha polypeptide, sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha subunit, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: QEEVSAVVLQRAYRGHLARRGFICKKTTSNKLENGGTHREKKESTPSTASLPSYDSV
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neurodegeneration, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6334
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG