Learn More
R&D Systems™ StemXVivo Hepatocyte Differentiation Kit
Artikelnummer. 30001962
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30001962 1 Kit Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30001962 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. SC033
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Uses high-quality specialized media and pre-mixed differentiation cocktails to maximize differentiation efficiency and ensure the consistent and reliable generation of scalable amounts of hepatocyte-like cells
  • Optimized components ensure highly enriched populations of hepatocyte-like cells
  • Reproducible differentiation protocols translate into cost and time savings
  • Maximizes workflow efficiency by standardizing hepatocyte differentiation
  • Qualified for hepatotoxic drug and small molecule screening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Includes
  • Hepatocyte Differentiation Cocktail I
  • Hepatocyte Differentiation Cocktail II
  • Hepatocyte Differentiation Cocktail III
  • Hepatocyte Differentiation Cocktail IV
  • Hepatocyte Differentiation Base Media I
  • Hepatocyte Differentiation Base Media II
  • Anti-Human Serum Albumin
Quantity 1 Kit
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
For Use With (Application) For differentiation of pluripotent stem cell into hepatocytes
Product Type StemXVivo Hepatocyte Differentiation Kit
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.