Learn More
R&D Systems™ StemXVivo Serum-Free Human T Cell Base Media
Description
Isolation of human T-lymphocytes from peripheral blood is a time consuming process that can yield cells of varying purity and quality.
- Supports T lymphocyte expansion better than RPMI containing 10% FBS
- Decreases experimental variability through the use of defined media components
- Can be used for multiple applications including mixed lymphocyte reactions (MLR), expansion of antigen-specific or non-specific T cells, and proliferation of peripheral blood lymphocytes in the presence of pharmacological agents such as PMA or ConA
Spécification
Spécification
| Type de produit | Milieux de culture pour cellules souches |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 250 ml |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?