Specifications
| Material | LDPE |
| Drops/mL | 25 |
| Graduated | Yes |
| Graduations | 0.5 mL |
| Quantity | 500/Cs. |
| Volume (Metric) Dispense | 40 μL |
| Packaging Type | 25 inner packs of 20 |
| Volume (Metric) | 3 mL |
| Length (Metric) | 155 mm |
| Type | Transfer Pipet |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?