Learn More
Tubes de culture cellulaire en PP Sterilin™
Code produit 11738948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 ml
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11738948 12 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11738948 Fournisseur Thermo Scientific Sterilin Code fournisseur 100CTP1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Dual-position Cap
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polypropylene
Jetable Single-use
Graduée Oui
Quantité 500/Cs.
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 12 ml
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de produit Culture Tube