Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Product Code. 11894702
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
7 mL
30 mL
100 mL
250 mL
Color:
Black
White
Type:
Antistatic Weighing Dish
Standard
Weighing Boat
Shape:
Diamond
Square
missing translation for 'unitSize'
Pack of 500
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11894702
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ WB30305
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners.
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.
  • Manufactured from high impact polystyrene
  • Hydrophobic surface ensures no absorption of water from atmosphere or sample
  • Available in black or white to ensure suitability for different colored sample materials
  • Anti-static range alleviates issues with powder hang-up
  • Flat base for a secure, firm rest on the balance pan
  • Supplied nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Bottom Shape Flat
Capacity (Metric) 250 mL
Color Black
Material Polystyrene
Shape Square
Sterility Non-sterile
Type Standard
Length (Metric) 140 mm
Width (Metric) 140 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato