missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Stopcock Straight-through Discharge Cock

Artikelnummer. p-7084533 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Description:
Inflowing: 3/4 in. inner thread cap nut; Outflowing: 3/4 in. inner thread cap nut
Inflowing: 3/4 in. inner thread cap nut; Outflowing: 3/4 in. outer thread
Inflowing: 3/4 in. outer thread; Outflowing: 3/4 in. outer thread
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Not suitable for crystallizing substances!

Artikelnummer. 10513313

Marke: Buerkle™ 05255000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Not suitable for crystallizing substances!

The StopCock discharge cocks fits all containers with R 3/4 in. connection threads. Thread adapters facilitate connection of cocks to nearly all containers.

  • Fitting hose nozzles for Stopcock available with outer thread
  • Tight-closing for complete seal
  • Especially effortless
  • With connecting cap nut, guaranteed vertical position of the cock
  • Pressure-resistant up to 2 bar at 20 °C (without discharge bracket and grommet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Inflowing: 3/4 in. inner thread cap nut; Outflowing: 3/4 in. outer thread
Material Plastic
Pressure 2 bar
Includes Connecting cap nut, guaranteed vertical position of the cock
Outlet Port 3/4 in. outer threat
Connectors 3/4 in.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt