Learn More
Iodure de strontium, anhydre, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium iodide |
| Point de fusion | 515°C |
| Note relative au nom | Anhydrous |
| Couleur | Marron à jaune |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 100 g |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Light Sensitive & Hygroscopic |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Densité | 4.550g/mL |
| Afficher plus |