Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ranélate de strontium
Code produit 17291152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17291152 100 g 100g
17271152 5 g 5g
17281152 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17291152 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463011000
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 135459-87-9 | C24H18N4O16S2Sr, C12H6N2O8SSr2 | 770.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135459-87-9
Formule moléculaire C12H6N2O8SSr2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ranélate de strontium
Quantité 100 g
Poids de la formule 513,49