Learn More
Memmert™ Subframe for UF55plus, Adjustable up to 600 mm
Shop All Memmert Products
Click to view available options
Description:
Adjustable
Unit Size:
Each
Description
- Adjustable in height
Specifications
Specifications
| Description | Adjustable |
| For Use With (Equipment) | UF55plus Oven |
| Type | Subframe |
| Height (Metric) | Up to 600 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido