Learn More
Soudan noir B, pur, C.I.26150, Fisher Chemical
Code produit 10655122 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10655122 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10655122 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/8630/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Point de fusion 120°C
CAS 4197-25-5
Formule moléculaire C29H24N6
Numéro MDL 6919
Clé InChI YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Nom IUPAC (2,2-diméthyl-1,3-dihydroperimidin-6-yl)-(4-phényldiazénylnaphtalène-1-yl)diazène
Poids moléculaire (g/mol) 456.553
CID PubChem 61336
Poids de la formule 456.54g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Marron
Quantité 25 g
Forme physique Poudre