Learn More
Soudan IV (> 80%), TRC
Code produit 30418454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418454 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30418454 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS688920250MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sudan IV
CAS 85-83-6
Formule moléculaire C24 H20 N4 O
Quantité 250 mg
Synonyme 2-Naphthalenol','1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]- (9CI), 2-Naphthol','1-(4-o-tolylazo-o-tolylazo)- (6CI), C.I. Solvent Red 24 (8CI), 1-[2-[2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-2-naphthalenol, 1-(2'-Methyl-4'-(2''-methylphenylazo)phenylazo)-2-naphthol, 1-[4-(o-Tolylazo)-o-tolylazo]-2-naphthol, 2',3-Dimethyl-4-(2-hydroxynaphthylazo)azobenzene, Aizen SOT Red 1, Atlasol Red 4B, Biebrich Scarlet BPC, Biebrich Scarlet Red, Brasilazina Oil Red B, C.I. 26105, Candle Scarlet 2B, Candle Scarlet B, Candle Scarlet G, Ceres Red BB, Dispersol Red PP, Enial Red IV, Fast Oil Red B, Fast Red BB, Fat Ponceau R, Fat Red 2B, Fat Red B, Fat Red BB, Fat Red BS, Fat Red TS, Fat Soluble Dark Red, Grasal Brilliant Red B, Grasan Brilliant Red B, Hidaco Oil Red, Japan Red 501, Lacquer Red V, Lacquer Red VS, Medical Scarlet, NSC 10472, Oil Red, Oil Red 282, Oil Red 2B, Oil Red 3, Oil Red 3B, Oil Red 47, Oil Red 7, Oil Red A, Oil Red APT, Oil Red B, Oil Red BB, Oil Red BS, Oil Red D, Oil Red ED, Oil Red F, Oil Red GO, Oil Red RC, Oil Red RR, Oil Red S, Oil Red SST Extra, Oil Red TAX, Oil Red ZD, Oil Scarlet, Oil Scarlet 48, Oleal Red BB, Oleosol Red BB, Orcosolve Red 4B, Organol Red B, Orient Oil Red RR, Permalex Red 2B, Plastoresin Red F, Red 3R Soluble in Grease, Red No. 501, Resinol Red 2B, SOT Red 1, Scarlet R, Scarlet R (solvent dye), Scarlet oil, Scarlet red, Silotras Red T 3B, Solvent Red 24, Somalia Red IV, Stearix Red 4B, Stearix Red 4S, Sudan (IV) dye, Sudan 4, Sudan IV, Sudan P, Sudan Red 380, Sudan Red 4BA, Sudan Red BB, Sudan Red BBA, Sudan Red IV, TU 6-14-8780, Tertrogras Red N, Toyo Oil Red BB, Waxoline Red O, Waxoline Red OM, Waxoline Red OS, o-Tolueneazo-o-toluene-β-naphthol, o-Tolylazo-o-tolylazo-2-naphthol, o-Tolylazo-o-tolylazo-β-naphthol
Formule InChI InChI=1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3
SMILES Cc1ccccc1N=Nc2ccc(N=Nc3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
Nom IUPAC 1-[(E)-[2-méthyl-4-[(E)-(2-méthylphényl)diazényl]phényl]diazényl]naphtalén-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 380.44
Poids de la formule 380.1637