Learn More
Sudan Red 7B, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Sudan Red 7B |
| CAS | 6368-72-5 |
| Molecular Formula | C24 H21 N5 |
| Quantity | 500 mg |
| Synonym | 2-Naphthalenamine','N-ethyl-1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]- (ACI), 2-Naphthalenamine','N-ethyl-1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- (9CI), C.I. Solvent Red 19 (7CI','8CI), N-Ethyl-1-[2-[4-(2-phenyldiazenyl)phenyl]diazenyl]-2-naphthalenamine (ACI), Sudan Red 7B (6CI), (Phenylazo-4-phenylazo)-1-ethylamino-2-naphthalene, C.I. 26050, Ceres Red 7B, Fat Red 7B, Fat red bluish, Hexatype Carmine B, Lacquer Red V 3B, NSC 326202, Oil Violet, Organol Bordeaux B, Solvent Red 19, Special Blue X 2137, Sudan 7B, Sudan Red 460, Sudan Red 462, Typogen Carmine |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCNc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4 |
| IUPAC Name | N-ethyl-1-[(E)-[4-[(E)-phenyldiazenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-2-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 379.46 |
| Formula Weight | 379.1797 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?