Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human ZBTB7A/Pokemon GST (N-Term) Protein
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formule | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| Identification génétique (Entrez) | 51341 |
| Poids moléculaire | MolecularWeight-theroretical: 37.62 kDa |
| Quantité | 25 μg |
| Conditions de stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias de gène | DKFZp547O146, Factor binding IST protein 1, Factor that binds to inducer of short transcripts protein 1, FBI-1POK erythroid myeloid ontogenic factor, FBI1TTF-I-interacting peptide 21, HIV-1 inducer of short transcripts binding protein, Leukemia/lymphoma-related factor, LRFHIV-1 1st-binding protein 1, lymphoma related factor, MGC99631, pokemon, TIP21, ZBTB7zinc finger and BTB domain containing 7, zinc finger and BTB domain containing 7A, zinc finger and BTB domain containing 7A, HIV-1 inducer of short transcriptsbinding protein, zinc finger and BTB domain-containing protein 7A, Zinc finger protein 857A, ZNF857APOZ and Krueppel erythroid myeloid ontogenic factor |
| Symbole de gène(s) | ZBTB7A |
| Catégorie de recherche | Cancer, Transcription Factors and Regulators |
| Gamme de produits | Novus |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?