Learn More
Sulfasalazine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311237 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30311237 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC17000150
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfasalazine
CAS 599-79-1
Noms d’analytes ou de composants Sulfasalazine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C18 H14 N4 O5 S
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Sulfasalazine, 2-Hydroxy-5-[2-[4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl]diazenyl]benzoic acid, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[2-[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]diazenyl]-Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]azo]- (9CI), Salicylic acid, 5-[[p-(2-pyridylsulfamoyl)phenyl]azo]- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-5-((4-((2-pyridinylamino)sulfonyl)phenyl)azo)benzoic acid, 5-[4-(2-Pyridylsulfamyl)phenylazo]-2-hydroxybenzoic acid, 5-[p-(2-Pyridylsulfamoyl)phenylazo]salicylic acid, 5-[p-(2-Pyridylsulfamyl)phenylazo]salicylic acid, Azopyrin, Azopyrine, Azulfidine, Azulfidine EN, Azulfin, Benzosulfa, Colo-Pleon, NSC 203730, NSC 667219, Reupirin, Salazopyridin, Salazopyrin, Salazopyrine, Salazosulfapyridin, Salazosulfapyridine, Salicylazosulfapyridine, Salisulf, Sulfasalazin, Sulfasalazine, Sulphasalazine
Formule InChI InChI=1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
Nom IUPAC acide 2-hydroxy-5-[(E)-[4-(pyridin-2-ylsulfmoyl)phényl]diazényl]benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 398.39
Quantité 100 mg
Poids de la formule 398,0685 g/mol